뒤로
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas
동의어:
DNase I, Deoxyribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase
CAS Number:
9003-98-9
EC 번호:
232-667-0
Products
제품 카테고리
enzymes (5)
브랜드
Sigma-Aldrich (5)
생물학적 소스
물리적 형태
Tissue
화학적 조성
Application
포장 단위
멸균 방법
Technique
제품 필터
Showing 1-5 of 5
비교
제품 번호
설명
가격
DN25
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas,
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein
확장
가격 보기
D5025
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas,
Type IV, lyophilized powder, ≥2,000 Kunitz units/mg protein
확장
가격 보기
D4527
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas,
Type II, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
확장
가격 보기
D4513
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas,
Type II-S, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
확장
가격 보기
D4263
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas,
Standardized vial containing 2,000 Kunitz units of DNase I (D4527), vial of ≥0.25 mg total protein