뒤로
3-Hydroxypicolinic acid
동의어:
3-HPA, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
실험식(Hill 표기법):
C
6
H
5
NO
3
CAS Number:
874-24-8
Molecular Weight:
139.11
EC 번호:
212-859-0
Products
브랜드
Supelco (1)
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
순도
분석물 적합성
품질 수준
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
56197
3-Hydroxypicolinic acid,
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)