프로테아제
펩티드 결합의 단백질 가수분해는 수많은 생리학적 과정의 조절을 위한 필수적이고 보편적인 메커니즘으로 인식됩니다. 네 가지 주요 단백질분해 효소 부류가 프로테아제를 설명하기 위해 일상적으로 사용되고 있습니다. 세린 프로테아제가 아마도 가장 잘 특성화된 종류입니다. 이러한 프로테아제 부류에는 트립신, 키모트립신 및 엘라스타제가 포함됩니다. 시스테인 프로테아제 부류는 파파인, 칼파인 및 리소좀 카텝신을 포함합니다. 아스파르트산 프로테아제에는 펩신과 레닌이 포함됩니다. 메탈로프로테아제에는 서몰리신 및 카르복시펩티다아제 A가 포함됩니다. 저희가 철저하게 검증한 다양한 단백질 분해 효소들을 살펴보세요. 이는 귀하의 단백질 작업 요구에 적합한 제품들을 제공합니다.
Products
연구 애플리케이션을 위한 프로테아제
자사의 프로테아제 검색기는 연구원이 정확한 단백질 절단에 필요한 엔도펩티다아제 및 엑소펩티다아제를 찾을 수 있게 하여 프로테아제 선택을 돕습니다. 자사의 프로테아제는 더 작은 폴리펩타이드 또는 단일 아미노산에서 단백질의 촉매적 분해를 촉진하기 위해 포괄적인 제품을 제공하여 귀하의 단백질 연구 애플리케이션 필요를 충족시킵니다.
단백질체학 연구를 위한 프로테아제
프로테아제는 단백질체학에서 일반적으로 사용되며 서열분석에 따른 질량 분석법 분석(직렬 MS)을 위해 단백질을 작은 펩타이드 단편으로 분해하는 데 적합합니다. 트립신은 질량 분석을 위한 유용한 질량 범위의 펩타이드를 생성하며, 단백질 식별을 위해 가장 많이 사용되는 효소로 인정받고 있습니다. 추가 정보를 위해 자사의 용액 안정성 재조합 SOLu-Trypsin 제품(EMS0004) (EMS0005)을 확인해 보십시오. 또한, 다른 프로테아제를 사용한 개별적 또는 순차적 소화가 귀하의 관심 단백질을 위한 더 나은 선택이 될 수 있는 경우가 있습니다. 자사는 질량 분석법 검체 준비에서 사용하기 위해 적절하고 다양한 서열분석 등급 프로테아제를 제공합니다.
산업 및 응용 연구를 위한 프로테아제
단백질 분해 효소는 다양한 산업 및 응용 분야에서 상업적으로 중요하며 여러 가지 응용 분야가 있습니다. 프로테아제는 극한의 pH 또는 고온에서의 가수분해를 포함한 다양한 생리학적 특성으로 인해 제약, 진단, 섬유, 식품 및 음료 부문에서 사용하기에 이상적입니다. 이러한 프로테아제의 특정한 애플리케이션은 식이 섬유 검사 및 오염 제거용 정치세정(clean-in-place) 첨가제를 포함하나 이에 국한되지 않습니다. 자사는 새로운 공정, 제품 및 분석을 연구 및 개발하기 위한 다양한 정제 효소 및 효소 혼합물을 구비하고 있습니다.
프로테아제 검출 키트
자사는 사용하기 쉬운 두 가지 키트를 제공하여 미량의 프로테아제를 검출하거나 총 프로테아제 활성을 측정하고, 이는 수 년 동안 자사 QC 부서에서 사용한 것과 동일한 방법을 사용합니다. 자사는 이러한 프로토콜을 사용하여 단백질분해 활성에 대해 시료 수천 개를 검사했습니다.
프로테아제 검출 키트는 형광 또는 비색 검출을 선택하여 1차 또는 미량 프로테아제 활성을 검출하기 위한 완벽한 키트입니다. 컨트롤, 표준 물질, 버퍼 및 기질을 포함한 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 편의를 위해 분석은 큐벳 또는 마이크로플레이트 형식으로 수행될 수 있습니다. 각 키트는 200 x 1 mL 분석을 위한 충분한 시약을 함유합니다. 낮은 수준의 프로테아제 활성을 측정하는 경우, 감도를 높이려면 프로테아제 형광 검출 키트(PF0100)를 권장합니다. 보다 정확한 1차 프로테아제 활성 정량화를 원하는 경우, 프로테아제 비색 검출 키트(PC0100)를 권장합니다.
형광 검출 키트 및 비색 검출 키트 모두는 네 가지 프로테아제 분류 유형(세린, 아스파르트산, 시스테인 및 메탈로프로테아제) 모두에 대해 검사되어 광범위한 애플리케이션 적합성을 보장합니다.