Merck
CRISPR/Cas9 제품
CRISPR gRNA, Cas9, 스크리닝 라이브러리, 대조물 및 동반 제품을 디자인하여 주문하십시오. 형태는 식물, 렌티바이러스, IVT-RNA, 플라스미드, 합성 및 단백질을 포함합니다. 
제품 제품 설명 
사전 디자인형 CRISPR gRNA- 두 부분(crRNA:tracrRNA) 또는 한 부분 sgRNA 형태로 이용가능한 합성 SygRNA® gRNA.
- 동물 모델 생성 및 세포 모델 엔지니어링에 최적.
- Cas9 단백질 복합물에 권장.
- 렌티바이러스 gRNA를 즉석사용 렌티바이러스 형질도입 입자로 사용가능함.
- 전달감염이 어려운 또는 일차 세포에 최적.
- 다양한 벡터로 이용가능한 플라스미드 DNA 전달감염 등급 gRNA.
- 전달감염, 핵감염 및 렌티바이러스 팩키징(주의사항: 렌티바이러스 패키징은 렌티바이러스 벡터를 선택해야만 가능함).
- 체외 전사 RNA는 DNase, RNase 및 프로테아제 미함유 분자 등급 용수에 공급됨.
주문
CRISPR 디자인- 시작하려면 CRISPR 디자인 도구를 클릭
- 원하시는 유전체 선택, 관심 유전자 선정 및 디자인을 위한 파라미터 설정.
- 등급 gRNA의 목록 보기 및 내보내기.
CRISPR 디자인
CRISPR gRNA- gRNA 주문 버튼을 클릭하여 귀하의 gRNA 서열 업로드.
- 형태 선정: 합성 gRNA, 전달감염 등급 플라스미드 DNA, 렌티바이러스 형질도입 입자 또는 IVT gRNA.
- 벡터 및 구성을 맞춤화.
- CRISPR 필수 페이지를 방문하여 옵션 비교.
- 추가 할인을 받도록 클론 수량을 구매.
주문
상거 전체 게놈 넉아웃(KO) 어레이 기반 CRISPR 라이브러리- 인간 및 마우스 게놈의 모든 단백질 코딩 유전자의 KO를 최대화하도록 디자인된 74,000여 개 이상의 개별 기성품 CRISPR gRNA.
- 개별적인 클론, 유전자 패널 및 전체 유전자 라이브러리로 이용가능.
상거(Sanger) QuickPick™ KO gRNA- 관심 유전자를 신속히 넉아웃하는 신속하고 비용 효율적인 방법.
- 이용가능한 형태: 박테리아 글리세롤 저장물, 플라스미드 DNA, 렌티바이러스 형질도입 입자
주문
전체 게놈 KO 통합 라이브러리- GeCKO v2 CRISPR 넉아웃 통합 라이브러리
- 인간 및 마우스 게놈에 대해 이용가능
- 벡터 옵션: lentiCRISPRv2 (동일한 벡터의 Cas9+gRNA); lentiGuide-Puro (gRNA 독자 벡터)