Merck
제품실험실 용품실험실 장비실험실 인큐베이터 및 액세서리
실험실 인큐베이터 및 액세서리
Corning 쉐이킹 인큐베이터
실험실 인큐베이터는 온도 제어 환경을 제공하여 오염을 방지하는 동시에 습도와 CO2 수준도 조절하도록 설계되었습니다. 미생물 배지 성장을 포함하여 다양한 연구 및 임상 응용분야를 지원합니다. 일부 인큐베이터는 미생물 및 세포 배양 성장을 위해 특별히 맞춤 제작된 반면, 다른 인큐베이터는 향후 사용을 위해 배양물의 유지 관리 및 보관을 용이하게 합니다. 또한 인큐베이터는 자연 환경에서 자라는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있는 특정 미생물의 성장 속도를 촉진하는 데 도움이 됩니다.
이러한 단열 박스에는 일반적으로 최대 60°C ~ 65°C(140°F ~ 149°F)의 온도 범위와 일부 경우 약간 더 높지만 일반적으로 100°C를 초과하지 않는 조정 가능한 히터가 있습니다. 인큐베이터는 다양한 실험 요구 사항과 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 챔버 유형, 재료, 크기 및 디자인으로 제공됩니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-16 보기/16 결과
보기 변경
1-16 보기/16 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
16개 결과 중 1-16페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 1
1 중 1 페이지
CO2 인큐베이터
이산화탄소 또는 CO2 인큐베이터는 세포, 조직, 미생물의 배양을 위한 최적의 환경을 확립하기 위해 실험실 환경에서 활용됩니다. 이는 생물학적 또는 세포 배양을 성장시키는 데 필요한 환경을 정밀하게 제어하도록 설계되었습니다. 인체의 온도와 CO2 수준을 시뮬레이션함으로써, 이 인큐베이터는 온도 변화, 공기 노출, 빛 또는 산소 노출 같은 외부 요인으로부터 배양물의 안전을 보장합니다.
Benchmark SureTherm CO2 인큐베이터
Benchmark's SureTherm 인큐베이터는 배양을 위해 결함이 없는 환경을 제공하며, 정밀한 온도 및 CO2 제어를 보장합니다. 이 인큐베이터는 처음으로 유일하게 옵션으로(특허출원 중) IncuView LCI(라이브 세포 이미징) 기술을 탑재하였으므로, 실시간 세포 관찰이 가능합니다. 내부 현미경과 넓은 외부 디스플레이를 통해 인큐베이터 내에서 세포를 직접 볼 수 있어 제거로 인한 오염 위험을 제거하고 온도 변동을 방지합니다.
모든 SureTherm 배양기는 6면 가열과 저속 내부 팬이 결합된 독점 열 분배 시스템이 특징입니다.
MyTemp™ Mini CO2 디지털 인큐베이터
MyTempTM Mini CO2는 가장 작고 가장 경제적인 배양기이며, 열원 전용 및 열원/냉각 모델 두 가지로 제공됩니다. 온도 및 CO 2 백분율 모두 디지털로 조정되며 커다란 LED 제어 패널에 실시간으로 디스플레이됩니다. 인큐베이터는 2개의 분리 가능한 스테인리스 스틸 선반으로 구성되어 있으며 최대 2L의 플라스크와 병을 수용할 수 있습니다. 인큐베이터 챔버는 고효율 단열재의 두꺼운 층으로 구성됩니다. 따라서 세포 수송에 사용될 수 있습니다.
쉐이킹 인큐베이터
환경 셰이커라고도 알려진 쉐이킹 인큐베이터는 기존 인큐베이터와 실험실 셰이커의 장점을 결합한 이중 기능을 제공합니다. 이 제품은 세포 통기, 용해도 연구, 세포 배양과 같은 다양한 응용 분야에서 탁월합니다. 이러한 인큐베이터는 안정적인 온도 환경을 유지할 뿐만 아니라 조절 가능한 속도로 궤도 교반을 사용하여 세포 성장을 촉진합니다. 쉐이킹 동작은 세포 내로 영양소 분배와 산소 주입을 용이하게 하여, 인큐베이터 내부에 별도의 쉐이커가 필요하지 않습니다.
Benchmark Incu-Shaker™ 쉐이킹 인큐베이터 
Incu-Shaker™ 모델에는 11인치 너비밖에 되지 않는 컴팩트 모델이 포함됩니다. 냉장 기능이 있거나 또는 없는 튼튼한 10 L 모델도 이용 가능하며 난방 능력도 제공됩니다. 이외에도 mini CO2 버전이 제공되며 비부착 세포의 배양에 이상적입니다. 모든 모델은 미끄러지지 않는 고무 코팅된 표면을 특징으로 하는 표준 플랫폼이 제공되며, 조직 배양 플라스크, 페트리 접시, 염색 트레이에 적합합니다. 하지만, 독보적인 자석 부착 방식으로 알려져 있는 편리한 MAGic Clamp™ 플랫폼과도 호환됩니다.
Benchmark Roto-Therm™ 배양 로테이터 
이 시리즈는 0.2~50mL 용량의 튜브 내 재현탁, 단백질 결합, 핵산 정제, 조직화학, 혼성화 등 다양한 실험실 응용 분야에 적합한 광범위한 혼합 기능을 제공합니다. 움직임은 수직(위 아래) 혼합부터 수평(회전 또는 혼합형) 혼합까지 조정 가능합니다.
Corning® LSE™ 49리터 쉐이킹 인큐베이터 
Corning 쉐이킹 인큐베이터는 캐비닛 스타일 디자인을 대표하며, 쌓을 수 있어 공간을 효율적으로 사용할 수 있는 컴팩트한 설치 공간을 특징으로 합니다. 통합형 오비탈 쉐이커는 다양한 플랫폼 및 클램프와 호환되므로 플라스크, 페트리 접시 및 시험관 랙과 같은 품목의 수용을 용이하게 합니다. 이 인큐베이터의 주목할 만한 특징에는 전례 없는 온도 균일성, 시료 모니터링을 방해하지 않는 넓은 시야 영역, 폭 넓은 온도 범위, 다목적 선반 옵션, 정밀한 조절로 미세 조정되는 쉐이킹 방식이 포함됩니다.
SureTemp® Dual Convection Incubator
SureTemp™ 인큐베이터 시리즈는 최대 75°C까지 정밀한 온도 조절을 제공하여 균일성 및 안정성 수준을 보장합니다. 챔버 온도를 위해 SureCheck™ 데이터 로깅 시스템이 탑재되어 있으므로, 이 인큐베이터는 사용자가 기계식 대류 모드(전례 없는 온도 균일성을 제공) 또는 중력 대류 모드(공기 매개 오염물질 또는 시료의 건조가 문제가 되는 장기간 배양에 적합) 중에서 선택할 수 있습니다.
CULTURA 미니 인큐베이터
CULTURA 미니 인큐베이터는 미생물 샘플, 컨택 슬라이드, 딥 슬라이드 및 페트리 접시를 배양하여 박테리아, 곰팡이 및 효모를 검출하도록 설계된 벤치탑 인큐베이터입니다. 이 인큐베이터는 음용수, 공정수, 수영장 물, 냉각수, 윤활액과 더불어 산업용 액체를 포함한 여러 가지 액체 모니터링에 활용됩니다. 식품 세균학, 위생 관리, 의학적 진단, 치과 진단 같은 영역에서 중요한 역할을 수행합니다.
인큐베이터 액세서리
인큐베이터 액세서리를 사용하면 맞춤화가 가능하고 수리 및 유지 관리가 용이해집니다. 우리는 스테인리스 선반, 슬라이드, 접착 매트, 로티세리 등을 포함한 제품을 제공합니다.