Dulbecco's Modified Eagle Medium(DMEM)
DMEM은 세포 및 조직 배양을 위한 정의된 배지 중 많은 부착 세포 표현형에 가장 적합한 배지 중 하나입니다. 여기에는 포유류 세포와 곤충 세포, 식물 세포가 포함됩니다. 오리지널 Eagle 배지는 1950년대에 개발되었으며 닭 세포의 배양 용도로 제조되었습니다. 그러나 Dulbecco 변형은 본래의 Eagle 배지와 비교 시 선택 아미노산과 비타민의 함량을 최대 4배까지 증가시킨 강화된 보충 제형입니다.
세포 배양에서 DMEM은 일차 세포와 줄기 세포, 형질변환 세포를 포함한 여러 유형의 세포 성장을 지원하는 배지로 사용됩니다. 변형된 버전의 DMEM은 약물 발견, 조직 공학, 세포 신호 경로 연구 등 다양한 연구 분야에 사용할 수 있습니다.
DMEM은 단백질이나 지질, 성장 인자와 같은 필수적인 영양소가 부족하기 때문에 그 자체로는 완전한 배지가 아닙니다. 따라서 배양 중인 세포에 완전하고 균형 잡힌 성장 환경을 제공하기 위해 우태아혈청(FBS)과 아미노산, 기타 영양소 등의 다른 성분으로 부족한 부분을 보충해야 합니다.
자사 제품에는 여러 포도당 농도 범위뿐만 아니라 L-글루타민 포함 및 비포함 제형도 포함됩니다. pH 지시약 페놀 레드가 없는 제품은 에스트로겐에 민감한 애플리케이션에 사용할 수 있으며 자사의 포괄적인 제품에는 편리하고 바로 사용할 수 있는 액상 그리고 더 용이한 보관 및 더 긴 저장 수명을 위한 경제적인 분말형 배지가 포함됩니다.
무혈청 배지(SFM)
혈청은 여러 세포 배양 배지의 구성 요소이며, 세포 성장과 증식에 필요한 호르몬과 성장 인자, 기타 영양소로 배지를 보충하는데 자주 사용됩니다. 그러나 혈청에는 실험 결과를 방해할 수 있는 불순물과 오염물질이 함유되어 있을 수 있어 혈청의 사용은 윤리적 문제를 일으킬 수 있습니다.
무혈청 배지는 동물 혈청 또는 기타 동물 유래 성분을 함유하지 않도록 제조됩니다. 이러한 배지는 배양 시 세포의 성장과 증식을 도와주는 적절한 영양소와 호르몬을 포함하는 제형으로 구성됩니다.
무혈청 배지 사용의 장점에는 생산성 증가와 일관성 증가, 그리고 정제 및 다운스트림 처리의 용이성이 있습니다. 무혈청 배지는 특정 세포 유형과 연구 목적을 위해 성장 인자의 특정 조합으로 조제될 수 있습니다. 이 배지는 재조합형 단백질 생산, 세포 성장 및 분화 연구, 세포 신호 경로 연구, 바이러스 백신 생산 뿐만 아니라 약물 발견 및 개발을 포함하는 폭넓은 세포 배양 분야에 적합합니다.
이러한 무혈청 배지 중 하나가 MDCK, 신경아교세포, 섬유아세포, 인간 내피세포, 쥐 섬유아세포를 포함한 포유류 세포의 성장에 사용되는 Ham F-12를 함유한 DMEM입니다. DMEM은 고농도의 아미노산과 포도당, 비타민을 함유하고 있으며, Ham F12는 아연, putrescine, hypoxanthine, thymidine을 제공합니다. 벼펴 성능 손실의 보상을 위해 FBS 및 HEPES와 같은 버퍼를 함유할 수 있습니다.
페놀 레드 함유 및 미함유 DMEM
페놀 레드는 다른 pH 값에서 색상이 변하는 pH 지시약으로 일반적으로 DMEM에 0.01-0.03%의 농도로 첨가됩니다. 배지의 pH를 모니터링하여 세포 성장과 대사에 적절한 범위 내에서 유지되는지 확인하는 데 유용합니다.
일부 세포는 페놀 레드에 민감하거나 배지에 함유되어 있는 페놀 레드에 영향을 받을 수도 있기 때문에 페놀 레드 미함유 DMEM 배지도 제공하고 있습니다. 단백질 분석이나 유전자 발현 분석과 같은 일부 다운스트림 어플리케이션의 경우, 배지에 함유되어 있는 페놀 레드로 인해 방해를 받을 수 있습니다. 형광현미경검사법과 같은 일부 이미징 기술의 경우, 정확한 결과를 얻기 위해 페놀 레드 미함유 DMEM의 사용이 필요할 수 있습니다. 페놀 레드는 가시스펙트럼의 빛을 흡수하여 이러한 기술의 정확성을 방해할 수 있습니다. 페놀 레드 함유 및 미함유 DMEM의 선택은 배양하는 세포의 특정 요건과 실험 목표에 따라 달라집니다.