주요 문서
V900858
Sigma-Aldrich
TRIS glycine SDS buffer solution
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105319
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
형태
solution
농도
10 ×
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable