Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec™
라벨링 범위
5 wt. % loading (dry basis)
Matrix
activated carbon, wet support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for:
- Stille reaction
- Hydrogenation reactions
- Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
- Deoxygenation
- Oxidation reactions
- Coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.