주요 문서
V900698
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
Vetec, reagent grade, 98%
동의어(들):
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
Beilstein:
907005
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
98%
refractive index
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)