V900673
Sodium hydrogentartrate
Vetec™, reagent grade, 98%
동의어(들):
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
172.07
Beilstein:
6099125
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec™
분석
98%
mp
253 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI key
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.