주요 문서
V900652
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
Vetec, reagent grade, 98%
동의어(들):
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
Beilstein:
1721790
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
98%
형태
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
A mixture of 4 stereoisomers.
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable