문서
V900300
Sigma-Aldrich
PIPES dipotassium salt
Vetec, reagent grade, 99%
동의어(들):
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid dipotassium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) dipotassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16K2N2O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
378.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
99%
형태
crystalline powder
유용한 pH 범위
6.1-7.5
pKa(25 °C)
6.8
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable