주요 문서
V900192
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
Vetec, reagent grade, 98%
동의어(들):
Sodium fluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaBF4
CAS Number:
Molecular Weight:
109.79
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
98%
양식
powder or crystals
density
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI key
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)