문서
V900168
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hydrate
Vetec, reagent grade, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al2(SO4)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
342.15 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
98%
형태
chunks or granules
powder, crystals or beads
density
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI key
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable