주요 문서
V900070
Sigma-Aldrich
Calcium bromide hydrate
Vetec, reagent grade, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CaBr2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
199.89 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
98%
양식
powder or chunks
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES string
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)