주요 문서
V800264
Sigma-Aldrich
Molybdic acid
LR, ≥85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
LR
vapor density
6.2 (vs air)
제품 라인
Vetec
분석
≥85%
양식
powder
solubility
water: insoluble
density
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChI key
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)