주요 문서
V800233
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate basic
LR, anhydrous, 72-75% Pb basis, 21.5-24% acetic acid basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
Grade
LR
anhydrous
제품 라인
Vetec
양식
powder
구성
acetic acid, 21.5-24%
Pb, 72-75%
SMILES string
O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
ODPICMBMWOLHAJ-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
표적 기관
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney,Reproductive organs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)