주요 문서
V800188
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteu′s phenol reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
제품 라인
Vetec
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)