Key Documents
V000727
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate basic
puriss.
동의어(들):
Chromosal B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cr4(SO4)5(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
722.31
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
grade
puriss.
SMILES string
[Cr+3].[Cr+3].[Cr+3].O[Cr+]O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/4Cr.5H2O4S.2H2O/c;;;;5*1-5(2,3)4;;/h;;;;5*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q4*+3;;;;;;;/p-12
InChI key
CHFNDYXSNLPPCO-UHFFFAOYSA-B
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable