주요 문서
V000538
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
basic, 52-56%
동의어(들):
Cupric carbonate basic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
221.12
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
농도
52-56%
SMILES string
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash