문서
V000180
Sigma-Aldrich
Malachite Green Carbinol base
95.0%
동의어(들):
Solvent Green 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H26N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
346.47
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
분석
95.0%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2O/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(26,18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,26H,1-4H3
InChI key
LXHOGENDFZKPSF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable