1140407
USP
Clonidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
clonidine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
InChI key
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Clonidine Hydrochloride and Chlorthalidone Tablets
- Clonidine Hydrochloride Compounded Oral Suspension
- Clonidine Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Clonidine Hydrochloride Injection
- Clonidine Hydrochloride Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터