주요 문서
SY3H998DB71C
Synthonix Corporation
5-[(tert-butyldiphenylsilyl)oxy]pentan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
342.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)pentan-1-ol
Inchi Code
1S/C21H30O2Si/c1-21(2,3)24(19-13-7-4-8-14-19,20-15-9-5-10-16-20)23-18-12-6-11-17-22/h4-5,7-10,13-16,22H,6,11-12,17-18H2,1-3H3
InChI key
KDDINKVWYZFSIS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/80114.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80114.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)