주요 문서
SY3H996B93BF
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-3-8(10)12-7-4-11-2-1-5(6)7/h1-4H
InChI key
HLLIOROCTKEBRV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78500.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78500.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)