주요 문서
SY3H990F83C3
Synthonix Corporation
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2OS/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H
InChI key
BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/40558.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)