주요 문서
SY3H98B97F1C
Synthonix Corporation
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7(8(13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,13,14)
InChI key
HQRSIMQXCAWAJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76908.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76908.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)