주요 문서
SY3H98B97DD1
Synthonix Corporation
1-(3-Nitrophenyl)-2-propyn-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-nitrophenyl)prop-2-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h1,3-6,9,11H
InChI key
WACRSIOBIWTUMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74952.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74952.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)