주요 문서
SY3H98B97C98
Synthonix Corporation
Methyl 5,6-Bis(benzyloxy)nicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
349.39
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5,6-bis(benzyloxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C21H19NO4/c1-24-21(23)18-12-19(25-14-16-8-4-2-5-9-16)20(22-13-18)26-15-17-10-6-3-7-11-17/h2-13H,14-15H2,1H3
InChI key
PSVCTQIHBPBAMT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75068.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75068.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)