주요 문서
SY3H98B97C3D
Synthonix Corporation
Methyl 6-Methoxybenzofuran-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 6-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-13-8-4-3-7-5-10(11(12)14-2)15-9(7)6-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
XSWDPIQGBIWAPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74464.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74464.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)