주요 문서
SY3H98B97BFF
Synthonix Corporation
Methyl 5-(Chlorosulfonyl)pentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)pentanoate
Inchi Code
1S/C6H11ClO4S/c1-11-6(8)4-2-3-5-12(7,9)10/h2-5H2,1H3
InChI key
IECLVGBBQICKPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74096.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74096.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)