주요 문서
SY3H98B97AE6
Synthonix Corporation
2-Hydroxypyrimidine-5-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-oxo-1,2-dihydro-5-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H5N3O2/c6-4(9)3-1-7-5(10)8-2-3/h1-2H,(H2,6,9)(H,7,8,10)
InChI key
GYUKNGCOAIIQNX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74919.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74919.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)