주요 문서
SY3H98B9797C
Synthonix Corporation
Ethyl 7-Bromo-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 7-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O3/c1-2-17-11(16)9-10(15)14-7-4-3-6(12)5-8(7)13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
AKIIAQCJJOJJDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75515.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75515.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)