주요 문서
SY3H98B9781A
Synthonix Corporation
1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl Trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C9H11F3O5S/c10-9(11,12)18(13,14)17-7-1-3-8(4-2-7)15-5-6-16-8/h1H,2-6H2
InChI key
NOLMGELTBIIGOL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75601.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75601.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)