주요 문서
SY3H98B97401
Synthonix Corporation
1-Benzyl-3-(chloromethyl)pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-benzyl-3-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C11H11ClN2/c12-8-11-6-7-14(13-11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
InChI key
KRXRSWGHLHCORV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74067.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74067.html