주요 문서
SY3H98B9733F
Synthonix Corporation
4-Amino-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-5-3-9(8-7-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2,6H2
InChI key
APQVXCJWAKCUGS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76110.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76110.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)