주요 문서
SY3H95ECD903
Synthonix Corporation
5-Methyl-2-phenylhex-2-enal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2Z)-5-methyl-2-phenyl-2-hexenal
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9+
InChI key
YURDCJXYOLERLO-UKTHLTGXSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/39706.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39706.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)