주요 문서
SY3H95ECD7E0
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-8-4-3-6-12(8)7-5-11-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
KFLBCJVZIOWQAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14853.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/14853.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)