주요 문서
SY3H95ECD6AB
Synthonix Corporation
2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(E)-2-benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)/b17-13+
InChI key
SMUFHBOCNIUNPT-GHRIWEEISA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59400.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59400.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)