주요 문서
SY3H95E5DFEA
Synthonix Corporation
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.04
MDL number:
Iupac Name
1-(2,6-dichloropyridin-3-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO/c1-4(11)5-2-3-6(8)10-7(5)9/h2-4,11H,1H3
InChI key
CPMIHFQQLSYKOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63331.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63331.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)