주요 문서
SY3H95E5DDEE
Synthonix Corporation
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-11-14-8-5-4-7(10(16)17)6-9(8)20-11/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)(H,14,15,18)
InChI key
GVHQFEJYCMAKHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63188.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63188.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)