주요 문서
SY3H95E5DDB0
Synthonix Corporation
tert-butyl 5-fluoro-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 5-fluoro-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21FN2O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-4-12(7-14-8-12)9(13)6-15/h9,14H,4-8H2,1-3H3
InChI key
OBCVGYCZSFSHTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59746.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59746.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)