주요 문서
SY3H95E5DB95
Synthonix Corporation
trans-tert-butyl 6-amino-1-azaspiro[3.3]heptane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
((4r,6s)-6-amino-1-azaspiro[3.3]heptan-1-yl)(tert-butoxy)methanol
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-11(13)6-8(12)7-11/h8-9,14H,4-7,12H2,1-3H3/t8-,9?,11-
InChI key
PFRLBDOZOHBJIC-PGIUAOFASA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/59693.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59693.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)