주요 문서
SY3H94E1CB88
Synthonix Corporation
4-(Methoxycarbonyl)phenylzinc iodide, 0.50 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
327.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-(methoxycarbonyl)phenyl)zinc(II) iodide
Inchi Code
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
FMBSEZGKEZDARU-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73218.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)