주요 문서
SY3H94E1CB17
Synthonix Corporation
3,4-Difluorophenylzinc iodide, 0.50 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
305.38
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C6H3F2.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
TWZLRXGBZMARAC-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73181.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)