주요 문서
SY3H7CF2B44B
Synthonix Corporation
6-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)6-1-2-9-7(5-6)8(14)3-4-15-9/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
JHBAJYJJIHZGDP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63756.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63756.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)