주요 문서
SY3H7CF29146
Synthonix Corporation
5,6-Dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
318.95
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5,6-dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5Br2NO2/c10-6-1-4-5(9(13)14)3-12-8(4)2-7(6)11/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI key
ZUKDDHPPAUVCRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63989.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63989.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)