주요 문서
SY3H7CF2903B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-6-3-4-9-7(8)10-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
NWKPCTJWFJSBAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63876.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63876.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)