주요 문서
SY3H7CF28EAF
Synthonix Corporation
tert-Butyl (5-aminobenzo[d]isoxazol-3-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 5-amino-1,2-benzisoxazol-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15N3O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-8-6-7(13)4-5-9(8)18-15-10/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15,16)
InChI key
VKHZQNDFOLJRBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63921.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63921.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)