주요 문서
SY3H6E416BAA
Synthonix Corporation
(R)-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(R)-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C16H24O/c1-11(17)12-6-7-13-14(10-12)16(4,5)9-8-15(13,2)3/h6-7,10-11,17H,8-9H2,1-5H3/t11-/m1/s1
InChI key
BLYVFGQOFUGFPX-LLVKDONJSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64824.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64824.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)