주요 문서
SY3H6E415735
Synthonix Corporation
1-Methyl-2-nitro-1H-Imidazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-2-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5N3O4/c1-7-3(4(9)10)2-6-5(7)8(11)12/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI key
NFYPTUROVHPXQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66338.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66338.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)